5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52891-1G OR52891-250MG OR52891-5G
APOSOR52891-1GEA 168 EUR
APOSOR52891-1G APOSOR52891-250MG APOSOR52891-5G
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₇IN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31745691
Núm. CAS: 2367002-56-8