3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52893-1G OR52893-250MG
APOSOR52893-1GEA 127 EUR
APOSOR52893-1G APOSOR52893-250MG
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide
Formula: C₇H₁₀N₂O₄S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01758695
Núm. CAS: 117671-01-9