Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52899-25G
OR52899-5G
APOSOR52899-25GEA
48
EUR
APOSOR52899-25G
APOSOR52899-5G
Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethylbenzoate
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06203654 Núm. CAS: 23617-71-2 |