Methyl 2,6-dibromobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Dibromobenzoic acid methyl ester
OR52900-1G OR52900-250MG OR52900-5G
APOSOR52900-1GEA 241 EUR
APOSOR52900-1G APOSOR52900-250MG APOSOR52900-5G
Methyl 2,6-dibromobenzoate 95%
Methyl 2,6-dibromobenzoate
Formula: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234397
Núm. CAS: 873994-34-4