Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,4,6-Trichlorobenzoic acid methyl ester
OR52907-1G OR52907-250MG OR52907-5G
APOSOR52907-1GEA 241 EUR
APOSOR52907-1G APOSOR52907-250MG APOSOR52907-5G
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate 95%
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate
Formula: C₈H₅Cl₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12024963
Núm. CAS: 86569-78-0