Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR52915-1G OR52915-5G
APOSOR52915-1GEA 92.8 EUR
APOSOR52915-1G APOSOR52915-5G
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇NO₅
Pto. de fusión: 100…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100487
Núm. CAS: 59216-77-2