Methyl 2,3,5-triiodobenzoate

Proveedor: Apollo Scientific

OR52916-1G OR52916-5G
APOSOR52916-1GEA 111 EUR
APOSOR52916-1G APOSOR52916-5G
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Formula: C₈H₅I₃O₂
Pto. Ebullición: 204…244 °C
Pto. de fusión: 104…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463862
Núm. CAS: 15396-41-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR