Dimethyl (1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)phosphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Dimethyl (3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl)phosphonate
OR52941-100G
APOSOR52941-100GEA 162 EUR
APOSOR52941-100G
Dimethyl (1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)phosphonate 98%
Dimethyl (1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)phosphonate
Formula: C₁₀H₁₁O₅P
MW: 242,165 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16883476
Núm. CAS: 61260-15-9