5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR52949-1G OR52949-250MG
APOSOR52949-1GEA 98.6 EUR
APOSOR52949-1G APOSOR52949-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₄ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22551530
Núm. CAS: 1256162-94-3