5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52974-1G OR52974-250MG
APOSOR52974-1GEA 835 EUR
APOSOR52974-1G APOSOR52974-250MG
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formula: C₈H₉IN₂
MW: 260,075 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22548134
Núm. CAS: 945600-06-6