6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52976-1G OR52976-250MG OR52976-5G
APOSOR52976-1GEA 522 EUR
APOSOR52976-1G APOSOR52976-250MG APOSOR52976-5G
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Formula: C₅H₇N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29907144
Núm. CAS: 1892936-61-6