6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52982-1G OR52982-5G
APOSOR52982-1GEA 256 EUR
APOSOR52982-1G APOSOR52982-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅ClN₄
MW: 168,584 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20492485
Núm. CAS: 1352909-30-8