6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52985-1G OR52985-250MG
APOSOR52985-1GEA 0 EUR
APOSOR52985-1G APOSOR52985-250MG
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Formula: C₉H₁₅NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31925000
Núm. CAS: 2023006-14-4