4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52988-1G OR52988-250MG
APOSOR52988-1GEA 148 EUR
APOSOR52988-1G APOSOR52988-250MG
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀ClNO₄S
MW: 263,698 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02675789
Núm. CAS: 59210-61-6