4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52989-1G OR52989-250MG
APOSOR52989-1GEA 248 EUR
APOSOR52989-1G APOSOR52989-250MG
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀BrNO₄S
MW: 308,149 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06353544
Núm. CAS: 473477-03-1