3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52990-1G OR52990-250MG
APOSOR52990-1GEA 203 EUR
APOSOR52990-1G APOSOR52990-250MG
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀BrNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11131893
Núm. CAS: 1019384-91-8