3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52991-1G OR52991-250MG
APOSOR52991-1GEA 574 EUR
APOSOR52991-1G APOSOR52991-250MG
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀ClNO₄S
MW: 263,698 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18426353
Núm. CAS: 1263276-33-0