Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52992-1G OR52992-250MG
APOSOR52992-1GEA 574 EUR
APOSOR52992-1G APOSOR52992-250MG
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₄S
MW: 249,671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602571
Núm. CAS: 1375473-97-4