Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52993-1G OR52993-250MG
APOSOR52993-1GEA 632 EUR
APOSOR52993-1G APOSOR52993-250MG
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602570
Núm. CAS: 89978-60-9