Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR52994-1G
OR52994-250MG
OR52994-5G
APOSOR52994-1GEA
493
EUR
APOSOR52994-1G
APOSOR52994-250MG
APOSOR52994-5G
Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Formula:
C₈H₈BrNO₄S MW: 294,122 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18205814 Núm. CAS: 74451-73-3 |