Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52995-1G OR52995-250MG OR52995-5G
APOSOR52995-1GEA 136 EUR
APOSOR52995-1G APOSOR52995-250MG APOSOR52995-5G
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02676058
Núm. CAS: 1208-40-8