3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52997-1G OR52997-250MG OR52997-5G
APOSOR52997-1GEA 145 EUR
APOSOR52997-1G APOSOR52997-250MG APOSOR52997-5G
3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected 95%
3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected
Formula: C₁₁H₁₉NO₅S
MW: 277,337 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31743878
Núm. CAS: 2306264-26-4