5-Hydroxynicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-5-hydroxypyridine
OR53003-1G OR53003-500MG
APOSOR53003-1GEA 271 EUR
APOSOR53003-1G APOSOR53003-500MG
5-Hydroxynicotinaldehyde
5-Hydroxynicotinaldehyde
Formula: C₆H₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13189119
Núm. CAS: 1060804-48-9