5-Chloro-2-ethynylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Chloropyridin-2-yl)acetylene
OR53004-1G OR53004-250MG
APOSOR53004-1GEA 219 EUR
APOSOR53004-1G APOSOR53004-250MG
5-Chloro-2-ethynylpyridine
5-Chloro-2-ethynylpyridine
Formula: C₇H₄ClN
MW: 137.566 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189715
Núm. CAS: 1196153-33-9