3-Ethynyl-5-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53005-1G OR53005-250MG OR53005-100MG
APOSOR53005-1GEA 252 EUR
APOSOR53005-1G APOSOR53005-250MG APOSOR53005-100MG
3-Ethynyl-5-methylpyridine
3-Ethynyl-5-methylpyridine
Formula: C₈H₇N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13175246
Núm. CAS: 30413-53-7