2-Ethynyl-3-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53007-1G OR53007-250MG
APOSOR53007-1GEA 654 EUR
APOSOR53007-1G APOSOR53007-250MG
2-Ethynyl-3-methylpyridine
2-Ethynyl-3-methylpyridine
Formula: C₈H₇N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13175242
Núm. CAS: 30413-59-3