4-Ethynyl-2-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Ethynyl-2-picoline, (2-Methylpyridin-4-yl)acetylene
OR53009-1G OR53009-250MG
APOSOR53009-1GEA 473 EUR
APOSOR53009-1G APOSOR53009-250MG
4-Ethynyl-2-methylpyridine
4-Ethynyl-2-methylpyridine
Formula: C₈H₇N
MW: 117,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13175243
Núm. CAS: 30413-56-0