2-Ethynyl-5-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-2-yl)acetylene
OR53010-1G OR53010-250MG
APOSOR53010-1GEA 197 EUR
APOSOR53010-1G APOSOR53010-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyridine
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Formula: C₈H₇N
MW: 117,148 g/mol
Pto. Ebullición: 97…99 °C (24 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13175240
Núm. CAS: 30413-61-7