2-Chloro-6-ethynylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Chloropyridin-2-yl)acetylene
OR53011-1G OR53011-250MG
APOSOR53011-1GEA 348 EUR
APOSOR53011-1G APOSOR53011-250MG
2-Chloro-6-ethynylpyridine
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Formula: C₇H₄ClN
MW: 137.566 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189719
Núm. CAS: 914950-09-7