3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53012-250MG OR53012-1G
APOSOR53012-250MGEA 201 EUR
APOSOR53012-250MG APOSOR53012-1G
3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
3-Chloro-4-ethynylpyridine
Formula: C₇H₄ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189773
Núm. CAS: 1196156-71-4