2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-ethynyl-1,4-diazine, (3-Chloropyrazin-2-yl)acetylene
OR53015-100MG OR53015-500MG
APOSOR53015-100MGEA 65.4 EUR
APOSOR53015-100MG APOSOR53015-500MG
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138,554 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19689588
Núm. CAS: 1374115-59-9