2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Ethynyl-3-methoxy-1,4-diazine, (3-Methoxypyrazin-2-yl)acetylene
OR53016-1G
OR53016-500MG
OR53016-100MG
APOSOR53016-1GEA
527
EUR
APOSOR53016-1G
APOSOR53016-500MG
APOSOR53016-100MG
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Formula:
C₇H₆N₂O MW: 134,135 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD22199319 Núm. CAS: 1357945-86-8 |