2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53019-100MG OR53019-1G OR53019-250MG
APOSOR53019-100MGEA 87.3 EUR
APOSOR53019-100MG APOSOR53019-1G APOSOR53019-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
2-Ethynyl-5-methylpyrazine
Formula: C₇H₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22199322
Núm. CAS: 1207627-45-9