2-Ethynyl-3-methylpyrazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53020-100MG OR53020-1G OR53020-500MG
APOSOR53020-100MGEA 65.4 EUR
APOSOR53020-100MG APOSOR53020-1G APOSOR53020-500MG
2-Ethynyl-3-methylpyrazine 95+%
2-Ethynyl-3-methylpyrazine
Formula: C₇H₆N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22199323
Núm. CAS: 41039-83-2