2-Ethynylpyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Pyrazin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-1,4-diazine
OR53022-1G
OR53022-250MG
APOSOR53022-1GEA
289
EUR
APOSOR53022-1G
APOSOR53022-250MG
2-Ethynylpyrazine 98%
2-Ethynylpyrazine
Formula:
C₆H₄N₂ MW: 104,109 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD13189804 Núm. CAS: 153800-11-4 |