Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR53031-250MG OR53031-1G OR53031-5G
APOSOR53031-250MGEA 178 EUR
APOSOR53031-250MG APOSOR53031-1G APOSOR53031-5G
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₉H₇ClF₃NO₂
MW: 253,606 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13189819
Núm. CAS: 1196146-35-6