Di-tert-butyl chloromethyl phosphate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53042-1G OR53042-5G OR53042-25G
APOSOR53042-1GEA 21.9 EUR
APOSOR53042-1G APOSOR53042-5G APOSOR53042-25G
Di-tert-butyl chloromethyl phosphate 95%
Di-tert-butyl chloromethyl phosphate
Formula: C₉H₂₀ClO₄P
MW: 258,679 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12165895
Núm. CAS: 229625-50-7