(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53043-25G OR53043-1KG
APOSOR53043-25GEA 36.4 EUR
APOSOR53043-25G APOSOR53043-1KG
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one 95%
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one
Formula: C₁₈H₄₂O₆Si₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22665922
Núm. CAS: 32384-65-9