4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR53056-100MG OR53056-250MG OR53056-1G
APOSOR53056-100MGEA 87 EUR
APOSOR53056-100MG APOSOR53056-250MG APOSOR53056-1G
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999194
Núm. CAS: 916213-60-0