1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1H-Imidazol-2-yl)boronic acid hydrochloride
OR53072-250MG
OR53072-1G
OR53072-500MG
APOSOR53072-250MGEA
306
EUR
APOSOR53072-250MG
APOSOR53072-1G
APOSOR53072-500MG
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride 95+%
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride
Formula:
C₃H₅BN₂O₂·ClH MW: 148,356 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16251134 Núm. CAS: 1919022-57-3 |