5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53087-1G OR53087-5G
APOSOR53087-1GEA 386 EUR
APOSOR53087-1G APOSOR53087-5G
5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Formula: C₉H₇ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14707352
Núm. CAS: 1221342-38-6