4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53091-1G OR53091-250MG
APOSOR53091-1GEA 29 EUR
APOSOR53091-1G APOSOR53091-250MG
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09701342
Núm. CAS: 954240-46-1