1,5-Dichloropentan-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53098-1G OR53098-5G OR53098-10G
APOSOR53098-1GEA 50.9 EUR
APOSOR53098-1G APOSOR53098-5G APOSOR53098-10G
1,5-Dichloropentan-3-one
1,5-Dichloropentan-3-one
Formula: C₅H₈Cl₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659623
Núm. CAS: 3592-25-4