5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53099-1G OR53099-5G
APOSOR53099-1GEA 0 EUR
APOSOR53099-1G APOSOR53099-5G
5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16620636
Núm. CAS: 38692-72-7