2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)phenol
OR53102-5G OR53102-25G
APOSOR53102-5GEA 75.4 EUR
APOSOR53102-5G APOSOR53102-25G
2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
Formula: C₁₀H₁₂Br₂O
MW: 308,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152389
Núm. CAS: 98-22-6