2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethan-1-one
OR53110-25G
APOSOR53110-25GEA 190 EUR
APOSOR53110-25G
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781036
Núm. CAS: 252561-81-2