(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53117-1G OR53117-5G
APOSOR53117-1GEA 285 EUR
APOSOR53117-1G APOSOR53117-5G
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09759105
Núm. CAS: 59566-45-9