6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53120-1G OR53120-250MG
APOSOR53120-1GEA 677 EUR
APOSOR53120-1G APOSOR53120-250MG
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Formula: C₉H₁₀N₂S
MW: 178,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10686567
Núm. CAS: 17142-81-3