2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR53129-1G OR53129-250MG
APOSOR53129-1GEA 574 EUR
APOSOR53129-1G APOSOR53129-250MG
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₇NO
MW: 145.158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756802
Núm. CAS: 55211-74-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III