Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53130-1G OR53130-250MG
APOSOR53130-1GEA 406 EUR
APOSOR53130-1G APOSOR53130-250MG
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Formula: C₆H₉N₃O₂S·BrH
MW: 268.132 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30297372
Núm. CAS: 67618-34-2